Ether de pétrole, 40…60 °C, Réactif de Laboratoire
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONC15967-5LEA 179 EUR InStock
HONC15967-5L 15967-4X5L
Ether de pétrole, 40…60 °C, Réactif de Laboratoire
Ether de pétrole
  • ≥95% for general laboratory use.
UNSPSC Code: 12191502
Point d'ébullition: 40-60 °C (1,013 hPa)
Densité: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling range 40 - 60 °C
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Aromatic substances (as C₆H₆) Max. 0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité