Bromine (bromide-bromate) solution 0.05 M Br2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
318698-2L 318698-500ML
318698-2LEA 142 EUR InStock
318698-2L 318698-500ML
Bromine (bromide-bromate) solution 0.05 M Br2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Bromine (bromide-bromate) solution
Used for volumetric detection of bromine.
Certifications: Traceable to NIST, SRM.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.0950 - 0.1050 N
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité