Magnetic stirrer heads with conical joint, for vaccum
Fournisseur: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
10220.00 10230.00 10240.00
JUCH10220.00EA 1760 EUR InStock
JUCH10220.00 JUCH10230.00 JUCH10240.00
Magnetic stirrer heads with conical joint, for vaccum
Têtes d'agitateur
Conical joint stirrer heads which have a stainless steel bottom, special steel shaft and chromium-plated brass upper body for vacuum.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité