N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide ≥98%, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
454454-50EA 217 EUR InStock
454454-50
N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide ≥98%, Millipore®
N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide
Soluble, specific substrate for human leukocyte elastase. It is 200-fold more sensitive than the conventional substrate. Cleavage of substrate can be monitored at ~405 nm.
Formule: C₂₇H₃₈N₆O₉
MW: 590,634 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077137
Numéro CAS: 70967-90-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% by HPLC
Form Off-white solid
Solubility Soluble in DMF (5 mg/ml), DMSO (5 mg/ml), and ethanol (1 mg/ml)
Storage +2 to –8 °C
Stability Stable for up to 3 months at –20 °C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité