6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine ≥97.0% (par HPLC), Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
557324-50EA 257 EUR InStock
557324-50
6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine ≥97.0% (par HPLC), Calbiochem®
6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
A cell-permeable benzothiazole compound that potently inhibits glutamate release and blocks Na+ channels. Shown to function as a polyglutamine aggregation inhibitor and stimulates the synthesis of NGF, BDNF, and GDNF in mouse astrocyte cultures. Reported to offer neuroprotection, slow down disease progression in ALS (amyotrophic lateral sclerosis) patients, and prolong the lifespan of animal models of HD (Huntington’s disease).
Formule: C₈H₅F₃N₂OS
MW: 234,20 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210213
Numéro CAS: 1744-22-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form White to off-white solid
Purity ≥97% by HPLC
Contaminants Heavy metals: ≤20 ppm
Storage +2 °C to +8 °C
Stability Stable for up to 3 months at –20 °C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité