Tetrahydrouridine ≥90% (par CCM), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
584222-10EA 366 EUR InStock
584222-10
Tetrahydrouridine ≥90% (par CCM), Millipore®
Tetrahydrouridine
Potent competitive inhibitor of cytidine deaminase.
  • Form: White to off-white solid
  • Storage: 20 °C Hygroscopic protect from light
  • Solubility: H₂O (200 mg/ml)
  • Packaged under inert gas
Formule: C₉H₁₆N₂O₆
MW: 248,2331 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063468
Numéro CAS: 18771-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité