Tris(hydroxypropyl)phosphine ≥80% (par 31P-RMN), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger
Conditionné dans l'eau.
598250-1EA 187 EUR InStock
598250-1
Tris(hydroxypropyl)phosphine ≥80% (par 31P-RMN), Millipore®
Tris(hydroxypropyl)phosphine
A water-soluble, neutral, and odorless disulfide reducing agent that is more stable and effective than DTT. THP is comparable with TCEP as a reducing agent. Its reduction capacity against oxidised glutathione is 0,232 meq/g (TCEP has a reduction capacity of 0,182 meq/g). THP is also more resistant to air oxidation as compared to DTT.
Formule: C₉H₂₁O₃P
MW: 208,24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269835
Numéro CAS: 4706-17-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Colorless viscous liquid
Purity ≥80% by P-NMR
Storage +2 °C to +8 °C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité