Lutein ≥98%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
Synonyms: E 161b, (6'R)-β,ε-carotene-3R,3'R-diol, Xanthophyll, (1R,4R)-4-((1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-((R)-4-Hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaen-1-yl)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-enol
10010811-1 10010811-5 10010811-10
CAYM10010811-1EA 64.5 EUR InStock
CAYM10010811-1 CAYM10010811-5 CAYM10010811-10
Lutein ≥98%, solide cristallin
Lutein
Lutein (Xanthophyll) is a natural yellow carotenoid, which can be found in plants, egg yolks, and in the human retina. It is a lipid-soluble antioxidant that can circulate in the plasma and confer cardioprotective, anti-inflammatory, and anti-angiogenic effects. Dietary lutein, in combination with zeaxanthin, vitamins and ω-3 fatty acids, may be beneficial against age-related macular degeneration and cataract development.
Formule: C₄₀H₅₆O₂
MW: 568,88 g/mol
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro MDL: MFCD08435941
Numéro CAS: 127-40-2
EINECS: 204-840-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
Formulation A crystalline solid
λmax 268, 445, 474 nm
Storage – 80 °C
Stability ≥2 years
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité