Angelicin ≥98%, crystallin
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
Synonyms: Furo[2,3-h]benzopyran-2-one, 2H-Furo[2,3-h]chromen-2-one, Isopsoralen, Bakuchicin, NSC 404563
11683-5 11683-10 11683-25
CAYM11683-5EA 168 EUR InStock
CAYM11683-5 CAYM11683-10 CAYM11683-25
Angelicin ≥98%, crystallin
Angelicin
Angelicin is a furanocoumarin typically isolated from the seeds of P. corylifolia. Like other furanocoumarins, angelicin has antibacterial activities against a number of Gram (+) and Gram (–) bacteria. It has also been shown to prevent tacrine-induced cytotoxicity in human liver-derived HepG2 cells (EC₅₀=47 μg/ml) and vascular relaxation in phenylephrine-precontracted rat aorta. Angelicin also weakly inhibits topoisomerase II (IC₅₀=404 μM).
Formule: C₁₁H₆O₃
MW: 186,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064930
Numéro CAS: 523-50-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
Formulation A crystalline solid
λmax 247, 299 nm
Storage –20 °C
Stability ≥2 years
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité