Perhydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Acetylenediurea
120130250 120131000 120135000
ACRO120130250EA 31.1 EUR InStock
ACRO120130250 ACRO120131000 ACRO120135000
Perhydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione 97%
Perhydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione
Formule: C₄H₆N₄O₂
MW: 142,12 g/mol
Point d'ébullition: 862 °C (760 mmHg)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005539
Numéro CAS: 496-46-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (N)
NMR consistent with structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité