Norbornène 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO129240250EA 26.7 EUR InStock
ACRO129240250 ACRO129240025 ACRO129245000
Norbornène 99% stabilisé
Norbornène
Formule: C₇H₁₀
MW: 94,16 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 42…46 °C
Point d'éclair: –15 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082304
Numéro CAS: 498-66-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 46 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % phenolic antioxidant
GC ≤0.05 % (diethylamine)
GC ≤0.05 % (ethanol)
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité