1,2,4,5-Tétraméthylbenzène 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
138370050 138375000 138371000
ACRO138370050EA 33.4 EUR InStock
ACRO138370050 ACRO138375000 ACRO138371000
1,2,4,5-Tétraméthylbenzène 97+%
1,2,4,5-Tétraméthylbenzène
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 196…197 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 78…82 °C
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008528
Numéro CAS: 95-93-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Semitransparent white to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.0 %
Elemental Analysis 4.5 to 4.9 % N
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité