5-Hydroxyoxindole 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
153550010 153550050
ACRO153550010EA 82.5 EUR InStock
ACRO153550010 ACRO153550050
5-Hydroxyoxindole 96%
5-Hydroxyoxindole
Formule: C₈H₇NO₂
Point de fusion: 266…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014566
Numéro CAS: 3416-18-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %
E/E 95 to 97 % v/v (calculated)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité