Cérium (IV) sulfate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Disulfate de cérium
ACRO404341000EA 115 EUR InStock
ACRO404341000 ACRO404340250
Cérium (IV) sulfate 99%
Cérium (IV) sulfate
Formule: Ce(SO₄)₂
MW: 332,24 g/mol
Point de fusion: 195 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148852
Numéro CAS: 13590-82-4
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder and/or chunks
Titration Iodometric 39.6 to 44.7 % (Ce)
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité