Orthocarbonate de tétraméthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tetramethylorthocarbonate
158110050 158110250
ACRO158110050EA 104 EUR InStock
ACRO158110050 ACRO158110250
Orthocarbonate de tétraméthyle 99%
Orthocarbonate de tétraméthyle
Formule: C₅H₁₂O₄
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1.02 g/cm³
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008473
Numéro CAS: 1850-14-2
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
UV (0.5 M in water)
pH 6.0 to 9.0 (5 % in water)
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité