2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
167340010 167340050 167340250
ACRO167340010EA 20.8 EUR InStock
ACRO167340010 ACRO167340050 ACRO167340250
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone 98%
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Formule: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Point d'ébullition: 75…80 °C (.7 mmHg)
Point de fusion: 65…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001601
Numéro CAS: 719-22-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité