Primaquine diphosphate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
170870010 170870050
ACRO170870010EA 47.5 EUR InStock
ACRO170870010 ACRO170870050
Primaquine diphosphate 98%
Primaquine diphosphate
Formule: C₁₅H₂₇N₃O₉P₂
Point de fusion: 205…206 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013166
Numéro CAS: 63-45-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 205 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité