2-(4-Nitrophényl)ethanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO179610100EA 92.9 EUR InStock
ACRO179610100 ACRO179610500
2-(4-Nitrophényl)ethanol 99%
2-(4-Nitrophényl)ethanol
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 148…149 °C (2Torr)
Point de fusion: 56…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010202
Numéro CAS: 100-27-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
HPLC ≥97.0 %
Specific optical rotation +166° to +175° (20°C, 589 nm) (1 % in ethanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité