8-Azahypoxanthine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
202590010 202590050
ACRO202590010EA 165 EUR InStock
ACRO202590010 ACRO202590050
8-Azahypoxanthine 98%
8-Azahypoxanthine
Formule: C₄H₃N₅O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005804
Numéro CAS: 2683-90-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité