2,2':6',2''-Terpyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TERPY
215630010 215630050 215632500
ACRO215630010EA 163 EUR InStock
ACRO215630010 ACRO215630050 ACRO215632500
2,2':6',2''-Terpyridine 96%
2,2':6',2''-Terpyridine
Formule: C₁₅H₁₁N₃
MW: 233,27 g/mol
Point d'ébullition: 370 °C
Point de fusion: 89…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006213
Numéro CAS: 1148-79-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥95 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité