Phénylvinylsulfone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Vinyl phenyl sulphone, (Vinylsulphonyl)benzene
22125-0050 221250010 221250050 221250250
ACRO22125-0050EA 0 EUR InStock
ACRO22125-0050 ACRO221250010 ACRO221250050 ACRO221250250
Phénylvinylsulfone 98%
Phénylvinylsulfone
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007554
Numéro CAS: 5535-48-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité