L(+)-Ribose 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(+)-Ribose
257910010 257910050 257910250
ACRO257910010EA 34.9 EUR InStock
ACRO257910010 ACRO257910050 ACRO257910250
L(+)-Ribose 99%
L(+)-Ribose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167010
Numéro CAS: 24259-59-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 92 °C
Water ≤0.5 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +19° to +21° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité