Norethindrone
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
262890010 262890050
ACRO262890010EA 99.3 EUR InStock
ACRO262890010 ACRO262890050
Norethindrone
Norethindrone
Formule: C₂₀H₂₆O₂
Point de fusion: 205…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067596
Numéro CAS: 68-22-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 208 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité