Tetrakis(trimethylsilyl)silane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
293900010 293900050
ACRO293900010EA 39.5 EUR InStock
ACRO293900010 ACRO293900050
Tetrakis(trimethylsilyl)silane 97%
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Formule: C₁₂H₃₆Si₅
Point de fusion: >300 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054859
Numéro CAS: 4098-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité