Acide vinylphosphonique 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Vinylphosphonicacid
300590500 300590100 300592500
ACRO300590500EA 111 EUR InStock
ACRO300590500 ACRO300590100 ACRO300592500
Acide vinylphosphonique 90%, grade Technique
Acide vinylphosphonique
Formule: C₂H₅O₃P
MW: 108,0331 g/mol
Point de fusion: 36 °C
Densité: 1.37 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043866
Numéro CAS: 1746-03-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Acid ≥88 %
Water ≤0.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité