Mexiletine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-amine hydrochloride, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propylamine Hydrochloride, Mexiletine HCl
372910050 372910250 372911000
ACRO372910050EA 31.4 EUR InStock
ACRO372910050 ACRO372910250 ACRO372911000
Mexiletine hydrochloride
Mexiletine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₇NO
MW: 215,72 g/mol
Point de fusion: 202 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00216024
Numéro CAS: 5370-01-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 205 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité