Quartz, laine grossière 9-30 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
393610100 393611000
ACRO393610100EA 34.9 EUR InStock
ACRO393610100 ACRO393611000
Quartz, laine grossière 9-30 µm
Quartz
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00217788
Numéro CAS: 14808-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Coarse fibers
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité