5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Methylthio)-5-pyrimidinamine
449820010 449822500
ACRO449820010EA 313 EUR InStock
ACRO449820010 ACRO449822500
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₇N₃S
MW: 141,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697095
Numéro CAS: 42382-46-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité