Sulbactam
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
455350050 455350250
ACRO455350050EA 75.8 EUR InStock
ACRO455350050 ACRO455350250
Sulbactam
Sulbactam
Formule: C₈H₁₁NO₅S
Point de fusion: 156 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00867005
Numéro CAS: 68373-14-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité