2-Heptyne 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
455560250 455560050
ACRO455560250EA 151 EUR InStock
ACRO455560250 ACRO455560050
2-Heptyne 97%
2-Heptyne
Formule: C₇H₁₂
Point d'ébullition: 110…111 °C (743 mmHg)
Densité: 0.759 g/cm³
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039970
Numéro CAS: 1119-65-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité