α-Naphtholbenzeine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
415320050 415320250 415321000
ACRO415320050EA 33.7 EUR InStock
ACRO415320050 ACRO415320250 ACRO415321000
α-Naphtholbenzeine
α-Naphtholbenzeine
Formule: C₂₇H₁₈O₂
Point de fusion: 230…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078492
Numéro CAS: 145-50-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to red-brown to brown-black to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 8.2(yellow to orange) to pH 10(green-bleu)
Molar extinction coefficient ≥50000 (0.01 g/l methanol) (207-213 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité