Méthanesulfonate de sodium 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methanesulphonic acid sodium salt
442110050 442111000 442115000
ACRO442110050EA 37.6 EUR InStock
ACRO442110050 ACRO442111000 ACRO442115000
Méthanesulfonate de sodium 99%
Méthanesulfonate de sodium
Formule: CH₃NaO₃S
MW: 118,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064389
Numéro CAS: 2386-57-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Free acid ≤1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité