4,4'-Dimethyldiphenylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
442590050 442590250
ACRO442590050EA 77.5 EUR InStock
ACRO442590050 ACRO442590250
4,4'-Dimethyldiphenylamine 97%
4,4'-Dimethyldiphenylamine
Formule: C₁₄H₁₅N
MW: 197,2756 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059317
Numéro CAS: 620-93-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité