Sulphapyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
442850250 442851000
ACRO442850250EA 47.8 EUR InStock
ACRO442850250 ACRO442851000
Sulphapyridine 95%
Sulphapyridine
Formule: C₁₁H₁₁N₃O₂S
Point de fusion: 190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038036
Numéro CAS: 144-83-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 193 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité