Acide 4-bromo-o-toluique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
443400050 443400250
ACRO443400050EA 68.6 EUR InStock
ACRO443400050 ACRO443400250
Acide 4-bromo-o-toluique 97%
Acide 4-bromo-o-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040905
Numéro CAS: 68837-59-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité