4-Acetamidobenzenesulphonyl azide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO443800250EA 84.1 EUR InStock
ACRO443800250 ACRO443800050
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide 97%
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide
Formule: C₈H₈N₄O₃S
MW: 240,24 g/mol
Point de fusion: 107…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029626
Numéro CAS: 2158-14-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité