4-Thiazolecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Thiazole-4-carboxylic acid
443970010 443970050
ACRO443970010EA 66 EUR InStock
ACRO443970010 ACRO443970050
4-Thiazolecarboxylic acid 97%
4-Thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₂S
MW: 129,1371 g/mol
Point de fusion: 195…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00623589
Numéro CAS: 3973-08-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 205 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité