Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,5-Trichloropyrimidine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO443990250EA 166 EUR InStock
ACRO443990250
2,4,5-Trichloropyrimidine 98%
2,4,5-Trichloropyrimidine


Formule: C₄HCl₃N₂
MW: 183,42 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788200
Numéro CAS: 5750-76-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité