Acétone, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
447450010 447450250
ACRO447450010EA 31.4 EUR InStock
ACRO447450010 ACRO447450250
Acétone, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Acetone
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.79 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
ONU: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=14060ee06e1694ad879b7689cbcf85e74aa62c24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.3 %
Appearance of solution Clear colorless
Identification Passes test
Relative density 0.790 to 0.793
Residue after evaporation ≤50 ppm
Related substances ≤2 ppm (Benzene)
Acidity/alkalinity Passes test
Insoluble matter (in water) Passes test
Reducing substances Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité