Lithium sulfate, anhydre pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Lithium sulfate
ACRO447552500EA 80.5 EUR InStock
ACRO447552500 ACRO447550010
Lithium sulfate, anhydre pour analyses
Lithium sulfate
Formule: Li₂O₄S
MW: 109,95 g/mol
Point de fusion: 859 °C
Densité: 2,22 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011086
Numéro CAS: 10377-48-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Water ≤1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité