Potassium carbonate, anhydre 98%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Carbonate de potassium
ACRO447620250EA 543 EUR InStock
ACRO447620250 ACRO447620010 ACRO447620050
Potassium carbonate, anhydre 98%, très pur
Potassium carbonate
Formule: K₂CO₃
MW: 138,21 g/mol
Point de fusion: 891 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/98/16640598.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤2.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité