4-[1,2,4]Triazol-4-ylbenzoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)benzoic acid, 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
449960010 449960050
ACRO449960010EA 263 EUR InStock
ACRO449960010 ACRO449960050
4-[1,2,4]Triazol-4-ylbenzoic acid 97%
4-[1,2,4]Triazol-4-ylbenzoic acid
Formule: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,18 g/mol
Point de fusion: 330 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06654839
Numéro CAS: 157069-48-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité