4-Bromo-2-méthoxypyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
450000010 450000050
ACRO450000010EA 93.7 EUR InStock
ACRO450000010 ACRO450000050
4-Bromo-2-méthoxypyridine 97%
4-Bromo-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
Point d'ébullition: 87 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08277268
Numéro CAS: 100367-39-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité