Etain (IV) oxyde 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
451810025 451811000 451810010
ACRO451810025EA 285 EUR InStock
ACRO451810025 ACRO451811000 ACRO451810010
Etain (IV) oxyde 99%, pur
Etain (IV) oxyde
Formule: O₂Sn
MW: 150,71 g/mol
Densité: 6.95 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011244
Numéro CAS: 18282-10-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Powder
Purity ≥98.5 % (metals basis)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité