6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methylhepta-3,5-dien-2-one
453210050 453210250 453211000
ACRO453210050EA 26 EUR InStock
ACRO453210050 ACRO453210250 ACRO453211000
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 96%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Formule: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C
Densité: 0.893 g/cm³
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043647
Numéro CAS: 1604-28-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité