Cefoxitin sodium 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Mefoxin, Cefoxitin sodium salt, Sodium (6R,7S)-3-((carbamoyloxy)methyl)-7-methoxy-8-oxo-7-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
455280010 455280050
ACRO455280010EA 0 EUR InStock
ACRO455280010 ACRO455280050
Cefoxitin sodium 94%
Cefoxitin sodium
Formule: C₁₆H₁₆N₃NaO₇S₂
MW: 449,428 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079042
Numéro CAS: 33564-30-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥93 %
Specific optical rotation +206° to +214° (20°C, 589 nm) (c= 1, methanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité