Cloxacillin sodium salt monohydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
455300010 455300050
ACRO455300010EA 57.8 EUR InStock
ACRO455300010 ACRO455300050
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Formule: C₁₉H₁₈ClN₃O₅S
MW: 457,86 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150735
Numéro CAS: 7081-44-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.0 to 5.0 %
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité