Tazobactam sodium
Fournisseur: Thermo Scientific
455370010 455372500
ACRO455370010EA 245 EUR InStock
ACRO455370010 ACRO455372500
Tazobactam sodium
Tazobactam sodium
Formule: C₁₀H₁₁N₄NaO₅S
Point de fusion: 140…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00917472
Numéro CAS: 89785-84-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥88 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité