Clotrimazole
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]imidazole
455460050 455460250 455461000
ACRO455460050EA 73.3 EUR InStock
ACRO455460050 ACRO455460250 ACRO455461000
Clotrimazole
Clotrimazole
Formule: C₂₂H₁₇ClN₂
MW: 344,84 g/mol
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057220
Numéro CAS: 23593-75-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 152 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité