Fluconazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
455480010 455480050 455480250
ACRO455480010EA 105 EUR InStock
ACRO455480010 ACRO455480050 ACRO455480250
Fluconazole 98%
Fluconazole
Formule: C₁₃H₁₂F₂N₆O
MW: 306,28 g/mol
Point de fusion: 137…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274549
Numéro CAS: 86386-73-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité